Learn More
Socorex™ Agi per iniezione in acciaio inox
Codice prodotto. 11867283
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 G
Lunghezza (sistema metrico):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11867283
Marca: Socorex™ 371.1630
Manufactured with Swiss made quality, Socorex™ Stainless Steel Injection Needles are Luer Lock needles that are reliable and durable. They include a dispensing box for easy and safe removal and dispensing of needles.
  • Stainless steel
  • Sharp bevel
  • Reusable
  • Autoclavable
  • Includes dispensing box with sliding lid for easy and safe needle removal
Specifica
Autoclavabile
Tipo Injection Needle
Materiale Acciaio inox
Calibro dell'ago 16 G
Stile punta Sharp Bevel
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 1.6 mm