Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 200 x 100 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 200 x 100 x 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Include | Lid |
| Quantità | 1 Each |
| Forma | Forma rettangolare |