Learn More
Nickel Electro™ Caraffa in acciaio inox
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2 l
3000 mL
Descrizione
- 304 spec stainless steel seamless jugs
- Suitable for pharmaceutical and laboratory applications
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2 l |
Materiale | Acciaio inox |
Finitura | Luminoso |
Altezza (sistema metrico) | 215 mm |
Tipo | Caraffe |
Graduated | Sì |