Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Lab Spoon/Spatula
Codice prodotto. 11750229 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
304.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11750229
Marca: Cole-Parmer™ 0101914
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Quantità 1 Ea.
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Product Type Weighing Spatula
Da utilizzare con (applicazione) For Sampling From Larger Bottles
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 304.8 mm