Learn More
Bochem™ Forbici da laboratorio in acciaio inox
In acciaio inox
7.70€ - 14.96€
Specifica
Product Type | Forbici da laboratorio |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Stile punta | Appuntito/arrotondato |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10633652
|
Bochem™
4000 |
100 mm |
7.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10305961
|
Bochem™
4001 |
115 mm |
8.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10214611
|
Bochem™
4005 |
165 mm |
11.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10223941
|
Bochem™
4006 |
180 mm |
14.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10490923
|
Bochem™
4002 |
130 mm |
8.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10326101
|
Bochem™
4003 |
145 mm |
9.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10491113
|
Bochem™
4004 |
150 mm |
10.73€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In tre versioni: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta
- In acciaio inox
Specifica
Forbici da laboratorio | |
Acciaio inox | |
Appuntito/arrotondato |