Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Scissors with Plastic Handle
Use the Bochem™ Stainless Steel Laboratory Scissors with Plastic Handle to handle all of your cutting and trimming needs in the laboratory.
9.15€ - 15.00€
Specifica
Product Type | Forbici da laboratorio |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Stile punta | Appuntito/arrotondato |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10288780
|
Bochem™
4020 |
130 mm |
10.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10300921
|
Bochem™
4022 |
200 mm |
15.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10084900
|
Bochem™
4021 |
150 mm |
9.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Scissors are Type 2, with one sharp and one round cutting tip each
- Stainless steel
- Plastic handle
Specifica
Forbici da laboratorio | |
Acciaio inox | |
Appuntito/arrotondato |