Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Tray
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Round Angles
- Steel sides to protect contents
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 290 x 220 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 290 x 220 x 60 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 290 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo | Vassoio da laboratorio |
| Larghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Forma rettangolare |