Learn More
Day Impex™ Contenitori bassi in acciaio inox
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Stainless Steel Low Form Container has a shallow form configuration that allows for the least amount of coolant to be used.
Marca:  Day Impex™ 200021
Codice prodotto. 11847442
  • 234.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Can be used with a magnetic stirrer
  • Designed to accept standard boiling flask up to 2L in capacity
  • For rapid freezing tempering of stirring rods, pestles, etc
  • Height dimesions include lid
  • Rust-free
  • Anti-corrosive
  • All hygienic
Specifica
Specifica
150 mm
70 mm
0.57 l
115 mm
Basso
Ideale per lavoro su banco
95 mm
70 mm
Acciaio inox