Learn More
Day Impex™ Contenitori bassi in acciaio inox
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Stainless Steel Low Form Container has a shallow form configuration that allows for the least amount of coolant to be used.
Marca:  Day Impex™ 200022
Codice prodotto. 11857442
  • 242.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Borosilicate glass inner vessels. Available in plastic, stove-enamelled steel or hygienic, satin finish stainless steel. Stainless steel jars have clamp lid attachment, vent and handle. Vacuum insulated. Height dimensions include the lid.
Specifica
Specifica
175 mm
80 mm
1 l
138 mm
Basso
Ideale per lavoro su banco
105 mm
90 mm
Acciaio inox