Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Codice prodotto. 11582345
Click to view available options
Calibro dell'ago:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11582345
Marca: Hamilton™ 774813
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
  • Available in various gauges
  • Autoclavable
  • Metal hubs manufactured from nickel plated brass
  • Custom length
  • Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
  • Provided in packs of 6
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago 27 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.21 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.41 mm
Product Type Luer Lock Custom Needle
Quantità 6/Pk.
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLL Syringes and LT or TLL Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered