Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | 32mm Crimper |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 32 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Autoclavabile | Autoclavable |