Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Provides a reproducible, secure vial closure
1085.00€ - 1375.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) tappo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) tappo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11737746
|
Fisherbrand™
11 06 2225 |
11 mm |
1085.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11757746
|
Fisherbrand™
20 06 2229 |
20 mm |
1090.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11747746
|
Fisherbrand™
13 06 2227 |
13 mm |
1085.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12686835
|
Fisherbrand™
32 06 2231 |
32 mm | N/A | |||||||
Descrizione
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable
Specifica
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable