Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Decapper for clean room
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
13 mm
20 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Tipo | Manual Decapper |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aluminum Cap |
| Size | 32 mm |