Learn More
DE Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug
Marca:  DE Buyer™ 3565.025N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Codice prodotto. 11923045
  • 25.28€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
250 mL