Learn More
Bochem™ Forbici per microscopia in acciaio inox
In acciaio inox
5.90€ - 7.15€
Specifica
Product Type Forbici per microscopia
Materiale Acciaio inox
Stile punta Appuntito/appuntito
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Blade Style Stile punta Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Blade Style Stile punta Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10218610
Vedere i documenti
Bochem™
4071
Bent Appuntito/appuntito 100 mm
5.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10065090
Vedere i documenti
Bochem™
4070
Diritto Appuntito/appuntito 100 mm
7.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10112511
Vedere i documenti
Bochem™
4080
Diritto Appuntito/appuntito 115 mm
6.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In acciaio inox
  • Tre tipi: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta 
Specifica
Specifica
Forbici per microscopia
Acciaio inox
Appuntito/appuntito