Learn More
Swann-Morton™ Lama per innesti cutanei piccola in acciaio inox
Click to view available options
Size:
N. SG3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
Order Info
Size
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Acciaio inox |
| Product Type | Lama per grafting cutaneo minore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sbrigliamento di ferite per bruciatura sul sito di disastri e incidenti gravi |
| Size | N. SG3 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto per 3 maniglie graduate, 3L, 5B, 7, 9, B3 e B3L |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | Confezione da 20 |