Learn More
Cole-Parmer™ Eliche per miscelatore in acciaio inox
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
76.2 mm
Bore: 10 mm
Bore: 8 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
51 mm
76 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Propellers are made from electropolished 316 stainless steel
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | Bore: 10 mm |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 51 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | General-purpose mixing |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Mixer Propeller |