Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Highly polished steel calibration weights from 1g to 2kg
Marca:  Sartorius™ YCW6528-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 10084140
  • 1010.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
To OIML Class E2, F1 and F2 specification.
Specifica
Specifica
Plastic
5 kg