Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Highly polished steel calibration weights from 1g to 2kg
Marca:  Sartorius™ YCW6128-00
Codice prodotto. 10238180
  • 469.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
To OIML Class E2, F1 and F2 specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Plastic
1 kg