Learn More
Sartorius™ Peso di calibrazione OIML classe F1 senza certificato di calibrazione DAkkS in acciaio inox
Codice prodotto. 10034150 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1,000 g
10,000 g
100 g
10 g
1 g
2,000 g
200 g
20 g
2 g
5,000 g
500 g
50 g
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10034150
Marca: Sartorius™ YCW713800
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
La linea di pesi di riferimento Fisherbrand™ Reference Line è composta da pesi cilindrici standard. Realizzati in acciaio inox di lunga durata e conformi alla classe OIML F1 per usi con bilance di classe II.
  • Disponibili in diversi valori di massa nominale, da 2 a 10,000g
  • Ideale per controllo qualità, in conformità con ISO 9001ff
    • Strumenti di regolazione, analisi e calibrazione per bilance di classe II
    • Controllo qualità per bilance con meno di 300,000 livelli
    • Pesi per calibrazione e per calibrazione ufficiale di altri pesi, di classi inferiori (F2, F3, M1, M2 e M3)
  • Con certificato DKD (Deutscher Kalibrierdienst, accreditato da PTB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Peso per calibrazione cilindrico
Certificazione/Conformità DKD
Classificazione F1
Materiale Acciaio inox
Materiale involucro Plastica
Peso (sistema metrico) 10,000 g