Learn More
Sartorius™ Peso di calibrazione OIML classe F1 senza certificato di calibrazione DAkkS in acciaio inox
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
Marca: Sartorius™ YCW5538-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
La linea di pesi di riferimento Fisherbrand™ Reference Line è composta da pesi cilindrici standard. Realizzati in acciaio inox di lunga durata e conformi alla classe OIML F1 per usi con bilance di classe II.- Disponibili in diversi valori di massa nominale, da 2 a 10,000g
- Ideale per controllo qualità, in conformità con ISO 9001ff
- Strumenti di regolazione, analisi e calibrazione per bilance di classe II
- Controllo qualità per bilance con meno di 300,000 livelli
- Pesi per calibrazione e per calibrazione ufficiale di altri pesi, di classi inferiori
(F2, F3, M1, M2 e M3)
Specifica
Peso per calibrazione cilindrico | |
F1 | |
Plastica |
DKD | |
Acciaio inox | |
500 g |