Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight
Codice prodotto. 11327504 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Materiale involucro:
Plastic
Wood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11327504
Marca: Sartorius™ YCW31300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight without DAkkS Calibration Certificate.
Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight without DAkkS Calibration Certificate.
  • Without DAkkS Calibration Certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Materiale involucro Plastic
Massa 1 g