Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Pail
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Minimize dripping with flat pouring rim
Specifica
Specifica
| Product Type | Pail |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.1 gal. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 11.9 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 14.9 in. |
| Altezza (sistema imperiale) con chiusura | 14.9 in. |
| Quantità | 1 Ea. |