Learn More
Bochem™ Forbici per carta in acciaio inox
11.20€ - 36.45€
Specifica
Product Type | Paper Scissors |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Stile punta | Sharp/Sharp |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10779451
|
Bochem™
4160 |
175 mm |
11.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10018061
|
Bochem™
4161 |
200 mm |
12.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10633731
|
Bochem™
4163 |
250 mm |
20.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10709621
|
Bochem™
4164 |
275 mm |
29.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10578121
|
Bochem™
4165 |
300 mm |
36.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Paper Scissors | |
Stainless Steel | |
Sharp/Sharp |