Learn More
De Buyer™ Ciotole da pasticceria in acciaio inox
Marca: De Buyer™ 3250.24
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Ciotola da pasticcere | |
Per creare composti, miscelare, amalgamare, riscaldare a bagnomaria, conservare una preparazione o ingredienti | |
112 mm | |
Fondo piatto | |
3.5 l |
Acciaio inox | |
Frigorifero, congelatore a temperature bassissime, abbattitore di temperatura e forno | |
Ciascuno | |
Sterile |