Learn More
De Buyer™ Ciotole da pasticceria in acciaio inox
Codice prodotto. 11950635
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
3.5 l
4.5 L
5.5 L
7 L
8 L
11.4 L
16.8 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11950635
Marca: De Buyer™ 3250.36
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Pastry Bowl
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) For making mixtures, mixing, Whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation or ingredients
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Quantità Each
Forma Flat bottom
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 11.4 L