Learn More
De Buyer™ Ciotole da pasticceria in acciaio inox
Marca: De Buyer™ 3250.16
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Pastry Bowl | |
For making mixtures, mixing, Whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation or ingredients | |
90 mm | |
Flat bottom | |
1 L |
Stainless Steel | |
Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven | |
Each | |
Sterile |