Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™
Codice prodotto. 15571792 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1.7 L
2.5 L
5 L
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15571792
Marca: Sampling Systems™ A3161000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of high quality Stainless Steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™ is ideal for dispensing and sampling in pharmaceutical and hygienic environments.
  • Very high quality scoops
  • Heavy duty construction
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Product Type Powder Scoop
Finitura Mirror Polish
Diametro (sistema metrico) esterno 110 mm
Materiale Stainless Steel (316L)
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm