Learn More
RETSCH Stainless Steel Push-fit Feed Chutes
Marca:  RETSCH 03.729.0035
Codice prodotto. 10064721
  • 157.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Push-fit Feed Chute
For Holder 15/40 DR 100
Stainless Steel
210 x 15 mm
210 mm
15 mm