Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Rectangular Trays are ideal for use in medical environments.
Marca:  Agencinox™ 1230
Codice prodotto. 11701943
  • 57.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rectangular tray
  • Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
300 x 210 mm
40 mm
Acciaio inox
210 mm
Forma rettangolare
300 x 210 x 40 mm
300 mm
Vassoio rettangolare
Strumenti Analitici