Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Rectangular Trays are ideal for use in medical environments.
Marca:  Agencinox™ 1222
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23400kg
Codice prodotto. 11761933
  • 22.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Rectangular tray
  • Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
220 x 145 mm
Stainless Steel
Rectangular
220 x 145 x 28 mm
Tray