missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Rectangular Trays are ideal for use in medical environments.
Marca: Agencinox™ 1242
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rectangular tray
- Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Specifica
425 x 280 mm | |
50 mm | |
Acciaio inox | |
280 mm | |
Forma rettangolare |
425 x 280 x 50 mm | |
425 mm | |
Vassoio rettangolare | |
Strumenti Analitici |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto