missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Rectangular Trays are ideal for use in medical environments.
Marca: Agencinox™ 1226
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rectangular tray
- Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Specifica
265 x 185 mm | |
30 mm | |
Stainless Steel | |
185 mm | |
Rectangular |
265 x 185 x 30 mm | |
265 mm | |
Tray | |
Instruments |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto