Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Rectangular Trays are ideal for use in medical environments.
Marca:  Agencinox™ 1252
Codice prodotto. 11781943
  • 194.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rectangular tray
  • Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
510 x 340 mm
50 mm
Stainless Steel
340 mm
Rectangular
510 x 340 x 50 mm
510 mm
Tray
Instruments