Learn More
Schneider Gerd™ Spatola a cucchiaio per analisi corrette in acciaio inox
Codice prodotto. 10316644
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10316644
Marca: Schneider Gerd™ 212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this spatula for a variety of general laboratory applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Right Analysis Spoon Spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
  • Spoons collect and transport dry substances or liquids
  • Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
  • Perfect for miniscule amounts of chemicals
  • Two end shapes, offer increased versatility
  • Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola a cucchiaio per analisi destra
Materiale della lama Acciaio
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm