Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Round Pastry Ring
A round pastry ring with straight, 4.5 cm high edges, ideal for assembling desserts such as mousse and cold forming.
15.00€ - 18.00€
Specifica
Product Type | Pastry Ring |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Cold forming, desserts |
Altezza (sistema metrico) | 4.5 cm |
Include | Engraved size marking |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962542
|
De Buyer™
3989.18 |
18 cm |
15.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15972542
|
De Buyer™
3989.22 |
22 cm |
18.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High-end stainless steel ring
- No oxidation when exposed to low temperatures
- Flexible and sturdy ring for easy mold release – it always returns to its original shape
- Smooth interior surface for perfect desserts
- Two riveted and large cast stainless steel ergonomic side handles for a comfortable grip
- Perfectly aligned sides, no offset where welded and minimum ring leakage
- Permanent marking – size engraved on the ring for easy identification
- Goes in the freezer, deep freezer, refrigerator, blast chiller, and oven
- Hygienic, dishwasher-safe
Specifica
Pastry Ring | |
Cold forming, desserts | |
Engraved size marking |
Stainless Steel | |
4.5 cm | |
Round |