Learn More
asecos™ Stainless Steel Safety Canister
Codice prodotto. 17816406 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
169.00 mm
241.00 mm
271.00 mm
280.00 mm
470.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816406
Marca: asecos™ 40092
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with filling tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals and aluminium screw cap integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Gray
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 12.13 in.
Larghezza (sistema metrico) 308.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.67 in.
Altezza (sistema metrico) 271.00 mm
Peso (sistema imperiale) 8.16 lb.
Peso (sistema metrico) 3.7 kg