Learn More
asecos™ Stainless Steel Safety Canister
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
169.00 mm
241.00 mm
271.00 mm
280.00 mm
470.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with filling tap made of stainless steel (1.4301)
- Incl. ventilation, NBR seals and aluminium screw cap integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Colore | Gray |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.61 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 244.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.65 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 169.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 5.29 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 2.4 kg |