Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Include:
Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve
Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve, Ventilation
Screw Cap
Screw Cap, Pressure Relief Valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Handles made of solid stainless steel
- Seals made of PTFE
- High degree of chemical resistance
- Save space
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage, Transfer |
| Materiale | Stainless Steel |
| Include | Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Dimensions | 280 x 130 x 380 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 380 mm |