Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio inox
Click to view available options
Size:
Nr. 10
Nr. 10A
Nr. 11
Nr. 15
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Sterile
- Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Acciaio inox |
| Product Type | Lama bisturi |
| Size | Nr. 10A |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Montaggio nr. .3. Adatta per impugnature 3, 3L, 3 graduata, 5B, 7, 9, B3 e B3L |
| Certificazione/Conformità | BS EN 7740 |
| Quantità | Confezione da 100 |