Learn More
Rogo Sampaic™ Bisturi in acciaio inox con impugnatura in metallo
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Handle length of 100mm
- Fixed blade length of 40mm
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 40 mm |
| Materiale maniglia | Metallo |