Learn More
AB Idesta™ Stainless Steel Scoops
Buckets manufactured to handle chemicals, etc. Made of 0.8 mm acid-resistant stainless steel plate (EN1.4404).
393.26€ - 602.08€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11791826
|
AB Idesta™
517551 |
1 L |
602.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11701836
|
AB Idesta™
517551,5 |
1.5 L |
393.26€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731776
|
AB Idesta™
517552 |
2 L |
397.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Fully welded with soldered handles without slips for dirt hides.Specifica
Scoop | |
Stainless Steel |