Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Screen Disc
Codice prodotto. 11759443 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11759443
Marca: Cole-Parmer™ 0663542
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Stainless Steel
Dimensione del poro 213 μm
Quantità 5Pack
Spessore (sistema metrico) 178 μm
Tipo Screen Disc
Dimensioni (L x P) 30 x 30cm