Learn More
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia.
Codice prodotto. 10428931 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
63 μm
90 μm
1 mm
125 μm
180 μm
250 μm
355 μm
500 μm
630 μm
710 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10428931
Marca: RETSCH 60.322.000710
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 710 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310 and ASTM E 11
Altezza (sistema metrico) 25mm
Da utilizzare con (applicazione) Separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel