Learn More
Fisherbrand™ Pinze appuntite in acciaio inox
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza corpo (sistema metrico):
115 mm
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
PTFE coated forceps, providing a non-stick surface to which very few solid or liquid substances will permanently adhere.
- Chemically resistant and non-contaminating
- Non-protein binding and providing bio-inert surfaces
- No critical quantities lost due to sticking
- No build up on surfaces
- Ideal for use under severe laboratory conditions
- Excellent non-wetting properties for easy cleaning and can be steam or chemically sterilized
- With guide pin
Specifica
Specifica
| Stile punta | Estremità appuntite |
| N. per confezione | ciascuno |
| Materiale | Acciaio inox rivestito in PTFE |
| Product Type | Pinzette |
| Altezza corpo (sistema metrico) | 130 mm |
| Stile | Lama zigrinata |