Learn More
Bochem™ Pinze appuntite in acciaio inox
Codice prodotto. 10162601
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10162601
Marca: Bochem™ 1133
Edge
In acciaio inox. Le pinzette appuntite Bochem™ in acciaio inox sono utilizzate in numerose applicazioni di laboratorio.
  • Con perno guida
  • Punta affilata
  • Acciaio inox
Specifica
Stile punta Affilato
N. per confezione Confezione da 1
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Product Type Pinzette
Include Perno guida
Tipo Pinzette