Learn More
Bochem™ Pinze appuntite in acciaio inox
In acciaio inox. Le pinzette appuntite Bochem™ in acciaio inox sono utilizzate in numerose applicazioni di laboratorio.
Marca: Bochem™ 1132
Descrizione
- Con perno guida
- Punta affilata
- Acciaio inox
Specifica
Affilato | |
Acciaio inox | |
Pinzette | |
Pinzette |
Confezione da 1 | |
130 mm | |
Perno guida |
Titolo del prodotto
Bochem™ Pinze appuntite in acciaio inox > Length: 130mm