Learn More
Bochem™ Pinze appuntite in acciaio inox
In acciaio inox. Le pinzette appuntite Bochem™ in acciaio inox sono utilizzate in numerose applicazioni di laboratorio.
7.65€ - 13.95€
Specifica
Stile punta | Affilato |
---|---|
N. per confezione | Confezione da 1 |
Materiale | Acciaio inox |
Product Type | Pinzette |
Include | Perno guida |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10458242
|
Bochem™
1130 |
105 mm |
8.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10162601
|
Bochem™
1133 |
145 mm |
13.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10274031
|
Bochem™
1132 |
130 mm |
7.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Con perno guida
- Punta affilata
- Acciaio inox
Specifica
Affilato | |
Acciaio inox | |
Perno guida |
Confezione da 1 | |
Pinzette | |
Pinzette |
Titolo del prodotto
Bochem™ Pinze appuntite in acciaio inox