Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Made from stainless steel and available in a wide variesty of sizes. Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh has an 100mm diameter.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24660kg
Descrizione
100mm and 200mm diameter test sieves with stainless steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.Specifica
Filo intrecciato | |
100 mm | |
150 μm | |
Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000 | |
Certificato di conformità e scheda di registrazione |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setaccio | |
Acciaio inox |