Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for SF75, 15 mm
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
Marca:  Memmert™ SF75B02072
Codice prodotto. 17578395
  • 87.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
SF75 Sterilizer
Drip Tray
Rim: 15 mm
Stainless Steel